Learn More
STAT3 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Primate, Monkey, Clone: 9D8, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
Marca:  Novus Biologicals NBP2-22471
Encompass
Código de producto. 15716557
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
STAT3 Monoclonal specifically detects STAT3 in Human, Mouse, Rat, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones