missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RORγt Mouse anti-Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: Q31-378, BD

Código de producto. 15812149
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15812149 50 μg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15812149

Marca: BD Biosciences 562683

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The Q31-378 monoclonal antibody recognizes mouse RORgamma t (RORγt), an isoform of RORgamma (RORγ). RORγt is a DNA-binding transcription factor that belongs to the ROR/RZR orphan nuclear receptor family. RORγt is expressed exclusively by lymphoid cells including CD4+CD8+ thymocytes, peripheral CD4+ Th17 and CD8+ Tc17 cells, NKT cells and innate lymphoid cells such as lymphoid tissue inducer (LTi) cells. RORγt plays essential roles in thymopoiesis, T cell homeostasis, differentiation of effector T lymphocytes and the development of secondary lymphoid tissues including lymph nodes and Peyer’s patches.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RORγt
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon Q31-378
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado PerCP-Cyanine5.5
Descripción RORγT; RORgt; RORgamma t; RORgammaT; Rorc2; Rorg; TOR; Thor; Nr1f3
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse RORγt Recombinant Protein
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.