missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) (RB6-8C5), Proteintech
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech 65140-1-IG-500UG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with raised against granulocytes of mouse origin of mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1). This antibody recognizes mouse antigen. The Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) antibody has been validated for the following applications: FC analysis.Especificaciones
| Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) | |
| Monoclonal | |
| 0.5 mg/mL | |
| Rat | |
| Affinity purification | |
| RUO | |
| 546644 | |
| Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment. | |
| Liquid |
| Flow Cytometry | |
| RB6-8C5 | |
| Unconjugated | |
| Raised against granulocytes of mouse origin | |
| 500 μg | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Flow Antibody | |
| IgG2b κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido