Learn More
Anti-Mouse CD69 (H1.2F3), Proteintech
Produktkod. p-200108193 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
100 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100 microgramos
500 microgramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30235238 100 μg 100 microgramos
30234124 500 μg 500 microgramos
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30235238
Brand: Proteintech 651051IG100UG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Hamster Monoclonal Antibody
The CD69 antibody from Proteintech is a armenian hamster monoclonal antibody generated with mouse dendritic epidermal t cell line y245 of mouse CD69. This antibody recognizes mouse antigen. The CD69 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Specifikationer
Antígeno CD69
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon H1.2F3
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Armenian Hamster
Inmunógeno Mouse dendritic epidermal T cell line Y245
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12515
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Flow Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.