Learn More
Anti-Mouse CD4 (RM4-4), Proteintech
Código de producto. 30237229 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
30237229 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 30237229
Marca: Proteintech 651991IG500UG
Rat Monoclonal Antibody
The CD4 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with balb/c mouse thymocytes of mouse CD4. This antibody recognizes mouse antigen. The CD4 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Especificaciones
Antígeno CD4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon RM4-4
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rat
Inmunógeno BALB/c mouse thymocytes
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12504
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Flow Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Show Less