missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anti-Mouse CD107b / LAMP2 (ABL-93), Proteintech

Código de producto. 30236980 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30236980 500 μg 500 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30236980

Marca: Proteintech 650521IG500UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

The CD107b / LAMP2 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with glycoproteins purified from balb/c mouse embryo 3t3 cell line of mouse CD107b / LAMP2. This antibody recognizes mouse antigen. The CD107b / LAMP2 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, FC (Intra) analysis.

Especificaciones

Antígeno CD107b / LAMP2
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon ABL-93
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Glycoproteins purified from BALB/c mouse embryo 3T3 cell line
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16784
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Flow Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.