missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anti-Mouse CD103 (2E7), Proteintech

Código de producto. 30234758 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30234758 100 μg 100 microgramos
30236518 500 μg 500 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30234758

Marca: Proteintech 650471IG100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Hamster Monoclonal Antibody

The CD103 antibody from Proteintech is a hamster monoclonal antibody generated with c57bl/6j mouse intestinal intraepithelial lymphocytes (iel) of mouse CD103. This antibody recognizes mouse antigen. The CD103 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.

Especificaciones

Antígeno CD103
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2E7
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Hamster
Inmunógeno C57BL/6J mouse intestinal intraepithelial lymphocytes (IEL)
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16407
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Flow Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.