missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgE Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: G7-18, BD

Código de producto. 15898508
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15898508 0.5 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15898508 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 555894

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The G7-18 antibody reacts specifically with human IgE. It does not react with other Ig isotypes.

Host Species: Mouse
Clone: G7-18
Isotype: IgG2a κ
Species Reactivity: Human

ELISA

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgE
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon G7-18
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.