missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-MMP1, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™

Código de producto. 16076958
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad unitSize
16076958 1 Set 1 set
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16076958

Marca: Abnova H00004312PW1.1Set

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-MMP1 (300μL), Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-MMP1 (50μg)

For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.

Especificaciones

Antígeno MMP1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal/Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
génica MMP1
Alias de gen CLG/CLGN
Símbolos de los genes MMP1
Especie del huésped Mouse, Rabbit
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4312
Incluye Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-MMP1 (300 ul) 2. Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-MMP1 (50 ug)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.