missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MIG Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: B8-11, BD

Código de producto. 15897968
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15897968 0.5 mg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15897968

Marca: BD Biosciences 555038

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The monoclonal antibody B8-11 reacts with human monokine induced by gamma interferon (MIG). MIG is inducible in macrophages, hepatocytes, and endothelial cells by IFN-γ, but not by IFN-α or bacterial lipopolysaccharides. The immunogen used to generate the monoclonal antibody B8-11 was insect cell-expressed, recombinant human MIG protein.

ELISA, Flow Cytometry

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MIG
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon B8-11
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción C-X-C motif chemokine 9; CMK; crg-10; Humig; SCYB9
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human MIG Protein
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.