missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MEF2C, Rabbit, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human MEF2C protein.
Marca: Abnova H00004208-D01P.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: MGRKKIQITRIMDERNRQVTFTKRKFGLMKKAYELSVLCDCEIALIIFNSTNKLFQYASTDMDKVLLKYTEYNEQHESRTNSDIVETLRKKGLNGCDSPDPDADDSVGHSPESEDKYRKINEDIDLMISRQRLCAVPPPNFEMPVSIPVSSHNSLVYSNPVSSLGNPNLLPLAHPSLQRNSMSPGVTHRPPSAGNTGGLMGGDLTSGAGTSAGNGYGNPRNSPGLLVSPGNLNKNMQAKSPPPMNLGMNNRKPDLRVLIPPGSKNTMPSVSEDVDLLLNQRINNSQSAQSLATPVVSVATPTLPGQGMGGYPSAISTTYGTEYSLSSADLSSLSGFNTASALHLGSVTGWQQQHLHNMQPSALSQLGACTSTHLSQSSNLSLPSTQSLNIKSEPVSPPRDRTTTPSRYPQHTRHEAGRSPVDSLSSCSSSYDGSDREDHRNEFHSPIGLTRPSPDERESPSVKRMRLSEEspecificaciones
| MEF2C | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human MEF2C protein. | |
| MEF2C | |
| MEF2C | |
| MEF2C (AAH26341.1, 1 a.a. ∼ 469 a.a) full-length human protein. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| BC026341.1 | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 4208 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido