missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

methionyl-tRNA synthetase, Mouse, Clone: 5G5, Abnova™

Código de producto. 16141005
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16141005 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16141005

Marca: Abnova H00004141M01.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant MARS.

Aminoacyl-tRNA synthetases are a class of enzymes that charge tRNAs with their cognate amino acids. The protein encoded by this gene belongs to the class I family of tRNA synthetases. [provided by RefSeq

Sequence: LFQKLENDQIESLRQRFGGGQAKTSPKPAVVETVTTAKPQQIQALMDEVTKQGNIVRELKAQKADKNEVAAEVAKLLDLKKQLAVAEGKPPEAPKGKKK

Especificaciones

Antígeno methionyl-tRNA synthetase
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 5G5
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant MARS.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica MARS
N.º de referencia del gen NM_004990
Alias de gen FLJ35667/METRS/MTRNS
Símbolos de los genes MARS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MARS (NP_004981, 801 a.a. ∼ 899 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4141
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.