missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-LTBR, Clone: 4D6, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00004055-M10.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| LTBR | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| NM_002342.1 | |
| LTBR | |
| LTBR (NP_002333.1, 37 a.a. ∼ 225 a.a) partial recombinant protein. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 κ |
| ELISA | |
| 4D6 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant LTBR. | |
| LTBR | |
| D12S370/LT-BETA-R/TNF-R-III/TNFCR/TNFR-RP/TNFR2-RP/TNFRSF3 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 4055 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido