missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-LTA, Flag/His, Clone: 2A8, Abnova™

Código de producto. 16014325
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16014325 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16014325

Marca: Abnova H00004049M43.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno LTA
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2A8
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant LTA.
Dilución The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica LTA
N.º de referencia del gen BC034729.1
Alias de gen LT/TNFB/TNFSF1
Símbolos de los genes LTA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Flag/His fusion protein corresponding to amino acids 58-205 of human LTA.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4049
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.