missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
jun B proto-oncogene, Mouse, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human JUNB protein.
Marca: Abnova H00003726-B03P.50ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: MCTKMEQPFYHDDSYTATGYGRAPGGLSLHDYKLLKPSLAVNLADPYRSLKAPGARGPGPEGGGGGSYFSGQGSDTGASLKLASSELERLIVPNSNGVITTTPTPPGQYFYPRGGGSGGGAGGAGGGVTEEQEGFADGFVKALDDLHKMNHVTPPNVSLGATGGPPAGPGGVYAGPEPPPVYTNLSSYSPASASSGGAGAAVGTGSSYPTTTISYLPHAPPFAGGHPAQLGLGRGASTFKEEPQTVPEARSRDATPPVSPINMEDQERIKVERKRLRNRLAATKCRKRKLERIARLEDKVKTLKAENAGLSSTAGLLREQVAQLKQKVMTHVSNGCQLLLGVKGHAFEspecificaciones
| jun B proto-oncogene | |
| Polyclonal | |
| Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human JUNB protein. | |
| JUNB | |
| AP-1 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| NM_002229.2 | |
| JUNB | |
| JUNB (NP_002220.1, 1 a.a. ∼ 347 a.a) full-length human protein. | |
| 50 μg | |
| Transcription Regulation | |
| 3726 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido