missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

interferon regulatory factor 1, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16139407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16139407 50 μL 50 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16139407

Marca: Abnova H00003659B01.50uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human IRF1 protein.

IRF1 encodes interferon regulatory factor 1, a member of the interferon regulatory transcription factor (IRF) family. IRF1 serves as an activator of interferons alpha and beta transcription, and in mouse it has been shown to be required for double-stranded RNA induction of these genes. IRF1 also functions as a transcription activator of genes induced by interferons alpha, beta, and gamma. Further, IRF1 has been shown to play roles in regulating apoptosis and tumor-suppressoion. [provided by RefSeq

Sequence: MPITRMRMRPWLEMQINSNQIPGLIWINKEEMIFQIPWKHAAKHGWDINKDACLFRSWAIHTGRYKAGEKEPDPKTWKANFRCAMNSLPDIEEVKDQSRNKGSSAVRVYRMLPPLTKNQRKERKSKSSRDAKSKAKRKSCGDSSPDTFSDGLSSSTLPDDHSSYTVPGYMQDLEVEQALTPALSPCAVSSTLPDWHIPVEVVPDSTSDLYNFQVSPMPSTSEATTDEDEEGKLPEDIMKLLEQSEWQPTNVDGKGYLLNEPGVQPTSVYGDFSCKEEPEIDSPGGDIGLSLQRVFTDLKNMDATWLDSLLTPVRLPSIQAIPCAP

Especificaciones

Antígeno interferon regulatory factor 1
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human IRF1 protein.
Formulación No additive
génica IRF1
N.º de referencia del gen NM_002198.1
Alias de gen IRF-1/MAR
Símbolos de los genes IRF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno IRF1 (NP_002189.1, 1 a.a. ∼ 325 a.a) full-length human protein.
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3659
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Serum
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.