missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

interleukin-1 receptor-associated kinase 2, Mouse, Clone: 6C7, Abnova™

Código de producto. 16160215
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16160215 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16160215

Marca: Abnova H00003656M01.50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant IRAK2.

IRAK2 encodes the interleukin-1 receptor-associated kinase 2, one of two putative serine/threonine kinases that become associated with the interleukin-1 receptor (IL1R) upon stimulation. IRAK2 is reported to participate in the IL1-induced upregulation of NF-kappaB. [provided by RefSeq

Sequence: KPEKPLAASVRKAEDEQEEGQPVRMATFPGPGSSPARAHQPAFLQPPEEDAPHSLRSDLPTSSDSKDFSTSIPKQEKLLSLAGDSLFWSEADVVQATDDF

Especificaciones

Antígeno interleukin-1 receptor-associated kinase 2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 6C7
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant IRAK2.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica IRAK2
N.º de referencia del gen NM_001570
Alias de gen IRAK-2/MGC150550
Símbolos de los genes IRAK2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno IRAK2 (NP_001561, 111 a.a. ∼ 210 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3656
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.