missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD49f Rat anti-Human, Mouse, Clone: Go H3, Invitrogen™

Código de producto. 11501082
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11501082 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11501082

Marca: Invitrogen MA191026

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

MA1-91026 detects Integrin alpha 6 from mouse, human samples. MA1-91026 has been successfully used in immunohistochemistry (frozen tissue) applications. The MA1-91026 immunogen is: Mouse mammary tumor cells.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD49f
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon Go H3
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
génica ITGA6
N.º de referencia del gen P23229, Q61739
Alias de gen CD49f, ITGA6B, VLA-6, CD49 antigen-like family member F, integrin alpha-6, ITGA6
Símbolos de los genes ITGA6
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse mammary tumor cells.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16403, 3655
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.