missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-6 Rat anti-Mouse, NA/LE, Unlabeled, Clone: MP5-20F3, BD

Código de producto. 15837668
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15837668 0.5 mg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15837668

Marca: BD Biosciences 554398

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

The MP5-20F3 antibody reacts with mouse interleukin-6 (IL-6). The immunogen used to generate the MP5-20F3 hybridoma was recombinant mouse IL-6. This is a neutralizing antibody.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-6
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon MP5-20F3
Concentración 1.0mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción Il6; Il-6; Interleukin-6; B-cell hybridoma growth factor
Formulación No azide/low endotoxin: Aqueous buffered solution containing no preservative, 0.2μm sterile filtered. Endotoxin level is ≤0.01 EU/μg (≤0.001 ng/μg) of protein as determined by the LAL assay.
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse IL-6 Recombinant Protein
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.