Learn More
Greiner Bio-One Pipetas serológicas, 2 ml, graduadas de 1/100 ml
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenos y no citotóxicos
- Estéril
- Alta claridad óptica
- Máxima precisión
- Pipeteo sin gota
- Graduación clara y fácilmente legible
- Unidades de pipeteo disponibles bajo solicitud
- Código de color de la pipeta conforme con las normas internacionales
- Máxima claridad gracias al poliestireno de alto grado
- Número de lote y fecha de caducidad en cada bolsa
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Forma: Estándar |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 1/100 |
| Cantidad | 25 piezas/bolsa |
| Tipo de empaquetado | A granel |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Tipo | Pipetas serológicas |