Learn More
IL-2 Rat anti-Mouse, APC-Cy7, Clone: JES6-5H4, BD
Código de producto. 15860289
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15860289 50 μg cada uno
1 options
Código de producto. 15860289 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 560547
Rat Monoclonal Antibody
The JES6-5H4 antibody reacts with mouse interleukin-2 (IL-2) and has been reported to be neutralizing.
Host Species: Rat
Clone: JES6-5H4
Isotype: IgG2b
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: Mouse IL-2 Recombinant Protein
Intracellular Staining
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon JES6-5H4
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado APC-Cyanine7
Descripción Il2; Interleukin-2; T-cell growth factor; TCGF
Formulación Aqueous buffered solution containing protein stabilizer and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse IL-2 Recombinant Protein
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2b