Learn More
IgG (H+L) Sheep anti-Human, FITC, Invitrogen™
Código de producto. 11385893
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
11385893 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 11385893
Marca: Invitrogen PA516924
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sheep Polyclonal Secondary Antibody
PA5-16924 targets IgG in IF applications and shows reactivity with human gamma-chain IgG. The PA5-16924 immunogen is IgG from human serum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Human IgG (H+L)
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación TBS with 1% carrier protein and 0.1% sodium azide; pH 7.4
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno IgG from human serum
Método de purificación Purified
Cantidad 2 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4° C
Formulario Liquid
Isotype IgG