missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IFN-γ Mouse anti-Human, APC, Clone: 25723.11, BD
Descripción
Anti-Hu–IFN-γ, clone 25723.11, is derived from the hybridization of mouse P3X-63-Ag8.653 myeloma cells with lymph node cells from BALB/c mice immunized with recombinant human IFN-γ.
Anti-Human Interferon-γ(Anti-Hu–IFN-γ) recognizes a 20- to 25-kilodalton (kd) glycoprotein.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IFN-γ |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 25723.11 |
| Concentración | 12μg/mL |
| Conjugado | APC |
| Formulación | Phosphate buffered saline with gelatin and 0.1% sodium azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant human IFN-γ |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Mostrar más |
For Research Use Only.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?