missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ICAD Rabbit anti-Human, Polyclonal, Invitrogen™

Código de producto. 11521813
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
11521813 1 mL 1 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11521813

Marca: Invitrogen PA137559

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Heat-mediated antigen retrieval is recommended prior to staining, using a 10mM citrate buffer, pH 6.0, for 10 minutes followed by cooling at room temperature for 20 min. Following antigen retrieval, incubate samples with primary antibody for 30 min at room temperature. A suggested positive control is colon carcinoma.

ICAD is the inhibitor of caspase-3-activated DNase which is a substrate that controls nuclear apoptosis. ICAD has two isoforms: a functional isoform of 45kDa, ICAD-L/DNA fragmentation factor (DFF) 45; and a 35kDa isoform, ICAD-S/DFF35. Although both ICAD-L and ICAD-S can bind and inhibit CAD, only ICAD-L was reported to be functional. ICAD is cleaved to be inactivated and allow caspase-activated DNase (CAD) to execute nuclear internucleosomal apoptotic DNA fragmentation. In non-apoptotic cells, CAD is complexed with its inhibitor, ICAD. The activation of the CAD/ICAD complex occurs through the caspase 3-mediated cleavage of ICAD at residues 117 and 224, which results in three ICAD fragments that are then released from CAD. In addition to its DNase inhibitory activity, ICAD acts as a CAD specific folding chaperone. There are recent reports that ICAD is a potential target for restoring a normal apoptotic signal transduction pathway in colon and brain cancer cells. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for the ICAD gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ICAD
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
génica DFFA
N.º de referencia del gen O00273
Alias de gen DFF-45, DFF1, ICAD, DFF45, DNA fragmentation factor 45 kDa subunit, DNA fragmentation factor subunit alpha, inhibitor of CAD
Símbolos de los genes DFFA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide derived from N-terminus of human DFF-45 protein.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1676
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.