Learn More
Anti-Human TNFRSF9/CD137 (4B4-1), Proteintech
Código de producto. 30234545 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30234545 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30234545 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 651591IG100UG
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
The TNFRSF9/CD137 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant human cd137 ectodomain of human TNFRSF9/CD137. This antibody recognizes human, non-human primates antigen. The TNFRSF9/CD137 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Especificaciones
Antígeno TNFRSF9/CD137
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 4B4-1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes 4-1BB; CD137; CDw137; ILA; MGC2172
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CD137 ectodomain
Método de purificación Purified by protein-A affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3604
Especies diana Human, Non-human Primate
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Flow Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ