Descripción
The HLA-DR antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with human lymphoblastoid b-cell line rpmi 8866 of human HLA-DR. This antibody recognizes human antigen. The HLA-DR antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HLA-DR |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | L243 |
| Concentración | 500 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | HLA-DRA1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human lymphoblastoid B-cell line RPMI 8866 |
| Método de purificación | Protein A purification |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?