Learn More
Anti-Human HLA-DR (L243), Proteintech
Código de producto. 30236667 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
500 microgramos
30236667 100 μg 100 microgramos
30235344 500 μg 500 microgramos
2 options
Código de producto. 30236667
Marca: Proteintech 652181IG100UG
Mouse Monoclonal Antibody
The HLA-DR antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with human lymphoblastoid b-cell line rpmi 8866 of human HLA-DR. This antibody recognizes human antigen. The HLA-DR antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Especificaciones
Antígeno HLA-DR
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon L243
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes HLA-DRA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human lymphoblastoid B-cell line RPMI 8866
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3122
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Flow Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ