Learn More
Anti-Human CD81 (5A6), Proteintech
Código de producto. p-200106708 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
500 microgramos
30236413 500 μg 500 microgramos
30233737 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 30236413
Marca: Proteintech 651951IG500UG
Mouse Monoclonal Antibody
The CD81 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with human oci-ly8 cell line of human CD81. This antibody recognizes human antigen. The CD81 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Especificaciones
Antígeno CD81
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 5A6
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes S5.7; TAPA1; TSPAN28
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human OCI-LY8 cell line
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 975
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Flow Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ