missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anti-Human CD81 (5A6), Proteintech

Código de producto. 30236413 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
500 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30236413 500 μg 500 microgramos
30233737 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30236413 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 651951IG500UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The CD81 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with human oci-ly8 cell line of human CD81. This antibody recognizes human antigen. The CD81 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.

Especificaciones

Antígeno CD81
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 5A6
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes S5.7; TAPA1; TSPAN28
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human OCI-LY8 cell line
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 975
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Flow Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.