Learn More
Anti-Human CD73 (AD2), Proteintech
Código de producto. 30235706 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
500 microgramos
30235706 100 μg 100 microgramos
30237930 500 μg 500 microgramos
2 options
Código de producto. 30235706
Marca: Proteintech 651621IG100UG
Mouse Monoclonal Antibody
The CD73 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with pre-b leukemia cell line of human CD73. This antibody recognizes human antigen. The CD73 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Especificaciones
Antígeno CD73
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon AD2
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CD73; E5NT; NT; NT5; NTE; eN; eNT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Pre-B leukemia cell line
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4907
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Flow Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ