Learn More
Anti-Human CD55 (JS11), Proteintech
Código de producto. p-200106598 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
500 microgramos
30237815 500 μg 500 microgramos
30233821 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 30237815
Marca: Proteintech 652711IG500UG
Mouse Monoclonal Antibody
The CD55 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD55. This antibody recognizes human antigen. The CD55 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Especificaciones
Antígeno CD55
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon JS11
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CR; CROM; DAF; TC
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1604
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Flow Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1