Learn More
Anti-Human CD4 (OKT4), Proteintech
Código de producto. 30234795 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
30234795 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 30234795 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 651341IG500UG
Mouse Monoclonal Antibody
The CD4 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with human peripheral t cells of human CD4. This antibody recognizes human antigen. The CD4 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Especificaciones
Antígeno CD4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OKT4
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CD4mut
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human peripheral T cells
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 920
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Flow Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ