Learn More
Anti-Human CD31 (WM-59), Proteintech
Código de producto. 30237639 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
500 microgramos
30237639 500 μg 500 microgramos
30237589 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 30237639
Marca: Proteintech 652681IG500UG
Mouse Monoclonal Antibody
The CD31 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD31. This antibody recognizes human antigen. The CD31 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, FC analysis.
Especificaciones
Antígeno CD31
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon WM-59
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CD31; FLJ58394; PECAM-1
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5175
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Flow Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.