missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The CD31 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD31. This antibody recognizes human antigen. The CD31 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, FC analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD31 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | WM-59 |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | CD31; FLJ58394; PECAM-1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Método de purificación | Affinity purification |
| Cantidad | 500 μg |
| Mostrar más |
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?