Learn More
Anti-Human CD31 (WM-59), Proteintech
Código de producto. 30237589 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
500 microgramos
30237589 100 μg 100 microgramos
30237639 500 μg 500 microgramos
2 options
Código de producto. 30237589
Marca: Proteintech 652681IG100UG
Mouse Monoclonal Antibody
The CD31 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD31. This antibody recognizes human antigen. The CD31 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, FC analysis.
Especificaciones
Antígeno CD31
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon WM-59
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CD31; FLJ58394; PECAM-1
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5175
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Flow Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ