Learn More
Anti-Human CD20 (2H7), Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
38.00€ - 117.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD20 |
|---|---|
| Clon | 2H7 |
| Concentración | 500 μg/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30236602
|
Proteintech
65085-1-IG-500UG |
500 μg |
125.00€ 117.00€ / 500 microgramos Ahorro 8.00€ 6% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30235617
|
Proteintech
65085-1-IG-100UG |
100 μg |
40.00€ 38.00€ / 100 microgramos Ahorro 2.00€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The CD20 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with human tonsillar b cells of human CD20. This antibody recognizes human antigen. The CD20 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.Especificaciones
| CD20 | |
| 500 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 931 | |
| Human tonsillar B cells | |
| Primary | |
| Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment. |
| 2H7 | |
| Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| B1; Bp35; CD20; LEU-16; MGC3969; MS4A2; S7 | |
| IgG2b κ | |
| Affinity purification | |
| Flow Antibody |