missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anti-Human CD18 (TS1/18), Proteintech

Código de producto. 30237865 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30237865 100 μg 100 microgramos
30236737 500 μg 500 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30237865

Marca: Proteintech 651901IG100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The CD18 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with human beta 2 integrin of human CD18. This antibody recognizes human antigen. The CD18 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.

Especificaciones

Antígeno CD18
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon TS1/18
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CD18; LAD; LCAMB; LFA-1; MAC-1; MF17; MFI7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Beta 2 Integrin
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3689
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Flow Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.