Learn More
Anti-Human CD163 (GHI/61), Proteintech
Código de producto. p-200107793 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
500 microgramos
30235767 100 μg 100 microgramos
30237961 500 μg 500 microgramos
2 options
Código de producto. 30235767
Marca: Proteintech 651691IG100UG
Mouse Monoclonal Antibody
The CD163 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with glycoprotein preparation from hairy cell leukemia spleen of human CD163. This antibody recognizes human antigen. The CD163 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Especificaciones
Antígeno CD163
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon GHI/61
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes M130; MM130
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Glycoprotein preparation from hairy cell leukemia spleen
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9332
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Flow Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ