missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anti-Human CD163 (GHI/61), Proteintech

Código de producto. 30237961 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30237961 500 μg 500 microgramos
30235767 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30237961

Marca: Proteintech 651691IG500UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The CD163 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with glycoprotein preparation from hairy cell leukemia spleen of human CD163. This antibody recognizes human antigen. The CD163 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.

Especificaciones

Antígeno CD163
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon GHI/61
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes M130; MM130
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Glycoprotein preparation from hairy cell leukemia spleen
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9332
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Flow Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.