missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Anti-Human CD16 (3G8), Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
57.00€ - 176.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD16 |
|---|---|
| Clon | 3G8 |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30238051
|
Proteintech
65090-1-IG-500UG |
500 μg |
176.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30236781
|
Proteintech
65090-1-IG-100UG |
100 μg |
57.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
The CD16 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD16. This antibody recognizes human antigen. The CD16 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.Specifications
| CD16 | |
| 0.5 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 2214 | |
| IgG1 κ | |
| Affinity purification | |
| Flow Antibody |
| 3G8 | |
| Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| CD16; CD16A; FCG3; FCGR3; FCGRIII; FCR-10; FCRIII; FCRIIIA; IGFR3 | |
| Primary | |
| Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment. |
Spot an opportunity for improvement?
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.