missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-Human CD11b/MAC-1, FITC, Clone: ICRF44; BD
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: ICRF44
Isotype: IgG1κ
Cross Reactivity Species: Hu
Immunogen: Human monocytes
Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Human CD11b/MAC-1 |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | ICRF44 |
| Conjugado | FITC |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human monocytes |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 100 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?