missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HRH2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 11531063
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 UG
Código de producto. Cantidad unitSize
11531063 25 μg 25 UG
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11531063

Marca: Invitrogen PA124510

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-24510 detects Histamine H2 Receptor in human samples.

H2 Histamine Receptor stimulates adenylate cyclase activity and leads to the release of acids in the stomach. It is also involved in GI motility and intestinal secretion. Treatments for acid-peptic disorders are based on the inhibition of histamine H2 receptor activity. The 3-untranslated region may be involved in differential expression. Histamine H2 receptor has been reported to be expressed in bone marrow, brain, heart, lymph node, nose, placenta, spinal cord, and stomach. An EST has been isolated from a kidney library.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HRH2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica HRH2
N.º de referencia del gen P25021
Alias de gen gastric receptor 1; gastric receptor I; H2R; HH2R; histamine H2 receptor; histamine receptor; histamine receptor H 2; histamine receptor H2; HRH2
Símbolos de los genes HRH2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 16 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human HRH2 / Histamine H2 Receptor.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3274
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.