missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
histone deacetylase 3, Mouse, Clone: 2A3, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant HDAC3.
Marca: Abnova H00008841-M03.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: ISEELPYSEYFEYFAPDFTLHPDVSTRIENQNSRQYLDQIRQTIFENLKMLNHAPSVQIHDVPADLLTYDRTDEADAEERGPEENYSRPEAPNEFYDGDHDNDKESDVEIEspecificaciones
| histone deacetylase 3 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| NM_003883 | |
| HDAC3 | |
| HDAC3 (NP_003874, 319 a.a. ∼ 428 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| 100 μg | |
| Apoptosis | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody |
| ELISA, Immunofluorescence, Western Blot | |
| 2A3 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant HDAC3. | |
| HDAC3 | |
| HD3/RPD3/RPD3-2 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Yes | |
| 8841 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido