missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H-2K[d] Mouse anti-Mouse, PE, Clone: SF1-1.1, BD

Código de producto. 15867278
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15867278 0.1 mg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15867278

Marca: BD Biosciences 553566

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The SF1-1.1 antibody reacts with the α3 domain of the H-2K[d] MHC class I alloantigen. Reactivity with other haplotypes (e.g, b, j, k, p, q, s, v) has not been observed. It has been reported that plate-bound SF1-1.1 mAb moderately enhances the apopt

Host Species: Mouse
Clone: SF1-1.1
Isotype: IgG2a κ
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: BALB/c mouse cells

Flow Cytometry

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno H-2K[d]
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SF1-1.1
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado PE
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BALB/c mouse cells
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.