missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-Glutamine Synthetase, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 6 publications
Marca: Novus Biologicals NB110-41404SS
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Glutamine Synthetase Polyclonal specifically detects Glutamine Synthetase in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
| Glutamine Synthetase | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:5000, Immunohistochemistry 1:12000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| cell proliferation-inducing protein 59, EC 4.1.1.15, EC 6.3.1.2, GLNSPIG59, Glutamate decarboxylase, glutamate-ammonia ligase, Glutamate--ammonia ligase, glutamate-ammonia ligase (glutamine synthase), glutamine synthase, glutamine synthetase, GS, PIG43, proliferation-inducing protein 43 | |
| Rabbit | |
| Unpurified | |
| RUO | |
| 2752 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Whole antisera with 0.05% Sodium Azide | |
| GLUL | |
| Recombinant Glutamine Synthetase. | |
| 0.025 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Bovine | |
| Antisera |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
For Research Use Only