missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLT-1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 11500483
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
11500483 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11500483

Marca: Invitrogen OSE00004W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Glycerol (1:1) may be added for additional stability. Reconstitute with 100 μL of sterile water.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GLT-1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
génica SLC1A2
N.º de referencia del gen P43004, P43006, P31596
Alias de gen GLUT-R, GLT-1, Eaat2, Slc1a2, Sodium-dependent glutamate / aspartate transporter 2, Solute carrier family 1 member 2, GLT1a, GLT1b, GLT1c (retina glut
Símbolos de los genes SLC1A2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide from c-terminal region of rat SLC1A2 conjugated to an immunogenic carrier protein was used as the antigen
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20511, 29482, 6506
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.