missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GIF, Mouse, Clone: 1D9, Abnova™

Código de producto. 16178664
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16178664 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16178664

Marca: Abnova H00002694M03.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant GIF.

This gene is a member of the cobalamin transport protein family. It encodes a glycoprotein secreted by parietal cells of the gastric mucosa and is required for adequate absorption of vitamin B12. Vitamin B12 is necessary for erythrocyte maturation and mutations in this gene may lead to congenital pernicious anemia. [provided by RefSeq

Sequence: INNQLRGVELLFNETINVSVKSGSVLLVVLEEAQRKNPMFKFETTMTSWGLVVSSINNIAENVNHKTYWQFLSGVTPLNEGVADYIPFNHEHITANFTQY

Especificaciones

Antígeno GIF
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 1D9
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant GIF.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica GIF
N.º de referencia del gen NM_005142
Alias de gen IF/IFMH/INF/TCN3
Símbolos de los genes GIF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GIF (NP_005133.2, 318 a.a. ∼ 417 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2694
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.