missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-GALT Matched Antibody Pair, Ab-1, Abnova

Código de producto. 16025378
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad unitSize
16025378 1 Set 1 set
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16025378

Marca: Abnova H00002592AP11.1Set

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-GALT (100μg); Mouse monoclonal anti-GALT, IgG2aκ (20μg); Sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.

Galactose-1-phosphate uridyl transferase (GALT) catalyzes the second step of the Leloir pathway of galactose metabolism, namely the conversion of UDP-glucose + galactose-1-phosphate to glucose-1-phosphate + UDP-galactose. The absence of this enzyme results in classic galactosemia in humans and can be fatal in the newborn period if lactose is not removed from the diet. The pathophysiology of galactosemia has not been clearly defined.

ELISA

Especificaciones

Antígeno GALT
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal/Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human GALT.
génica GALT
Símbolos de los genes GALT
Especie del huésped Mouse, Rabbit
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2592
Incluye Antibody pair set content: 1. Capture antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-GALT (100 μg) 2. Detection antibody: mouse monoclonal anti-GALT, IgG2a Kappa (20 μg) *Reagents are sufficient for at least 1-2 x 96 well plates using recommended protocols.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.