missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

glutamate decarboxylase 1 (brain, 67kDa), Mouse, Clone: 1D12, Abnova™

Código de producto. 16165261
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16165261 200 μL 200 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16165261

Marca: Abnova H00002571M01A.200uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant GAD1.

This gene encodes one of several forms of glutamic acid decarboxylase, identified as a major autoantigen in insulin-dependent diabetes. The enzyme encoded is responsible for catalyzing the production of gamma-aminobutyric acid from L-glutamic acid. A pathogenic role for this enzyme has been identified in the human pancreas since it has been identified as an autoantigen and an autoreactive T cell target in insulin-dependent diabetes. This gene may also play a role in the stiff man syndrome. Deficiency in this enzyme has been shown to lead to pyridoxine dependency with seizures. Alternative splicing of this gene results in two products, the predominant 67kDa form and a less-frequent 25kDa form. [provided by RefSeq

Sequence: MASSTPSSSATSSNAGADPNTTNLRPTTYDTWCGVAHGCTRKLGLKICGFLQRTNSLEEKSRLVSAFKERQSSKNLLSCENSDRDARFRRTETDFSNLFARDLLPAKNGEEQTVQFLLEVVDILLNYVRKTFDRSTKVLDFHHPHQLLEGMEGFNLELSDHPESLEQILVDCRDTLKYGVRTGHPRFFNQLSTGLDIIGLAGEWLTSTANTNMFTYEIAPVFVLMEQITLKKMREIVGWSSKDGDGIFSPGGAISNMYSIMAARYKYFPEVKTKGMAAVPKLVLFTSEQSHYSIKKAGAALGFGTDNVILIKCNERGKIIPADFEAKILEAKQKGYVPFYVNATAGTTVYGAFDPIQEIADICEKYNLWLHVDAAWGGGLLMSRKHRHKLNGIERANSVTWNPHKMMGVLLQCSAILVKEKGILQGCNQMCAGYLFQPDKQYDVSYDTGDKAIQCGRHVDIFKFWLMWKAKGTVGFENQINKCLELAEYLYAKIKNREEFEMVFNGEPEHTNVCFWYIPQSLRGVPDSPQRREKLHKVAPKIKALMMESGTTMVGYQPQGDKANFFRMVISNPAATQSDIDFLIEEIERLGQDL

Spezifikation

Antígeno glutamate decarboxylase 1 (brain, 67kDa)
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1D12
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant GAD1.
Formulación ascites with no preservative
génica GAD1
N.º de referencia del gen BC026349
Alias de gen FLJ45882/GAD/SCP
Símbolos de los genes GAD1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GAD1 (AAH26349, 1 a.a. ∼ 594 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2571
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Ascites
Isotype IgM κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.