missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FUT7, Mouse, Clone: 1A12, Abnova™

Código de producto. 16158394
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16158394 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16158394

Marca: Abnova H00002529M05.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant FUT7.

The protein encoded by this gene is a Golgi stack membrane protein that is involved in the creation of sialyl-Lewis X antigens. The encoded protein can direct the synthesis of the E-selectin-binding sialyl-Lewis X moiety. [provided by RefSeq

Sequence: YEAFVPADAFVHVDDFGSARELAAFLTGMNESRYQRFFAWRDRLRVRLFTDWRERFCAICDRYPHLPRSQVYEDLEGWFQA

Especificaciones

Antígeno FUT7
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1A12
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant FUT7.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica FUT7
N.º de referencia del gen NM_004479
Alias de gen FucT-VII
Símbolos de los genes FUT7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno FUT7 (NP_004470, 262 a.a. ∼ 342 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2529
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.