missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Francisella tularensis LPS Mouse anti-Bacteria, Clone: FB11, Invitrogen™

Código de producto. 11521300
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11521300 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11521300 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor MA121690

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-21690 detects the virulent and vaccine strains of Francisella tularensis LPS from infected samples. There is no cross-reactivity with Fr. Novicida, Br. abortus, Br. suis, Br. melitensis, Br. ovis, Y. pestis, Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis, E.Coli, V. cholerae, B.neotomae, or S.typhimurium. MA1-21690 has been successfully used in ELISA and immunofluorescence procedures. The MA1-21690 immunogen is purified F.tularensis strain 15 LPS. Spleen cells of Balb/c mice were immunised with purified F.tularensis strain 15 LPS. The epitope is located on the O-antigen polysaccharide chain.

Francisella tularensis is a small, nonmotile, aerobic, gram-negative coccobacillus. It has a thin lipopolysaccharide-containing envelope and is a hardy non-spore-forming organism that survives for weeks at low temperatures in water, moist soil, hay, straw, and decaying animal carcasses. Lipopolysaccaride (LPS) is a main species-specific antigen of Francisella tularensis. According to the data available LPS of tularemia microbe differs from LPS of other gram-negative bacteria. LPS of tularemia microbe hasn′t yet revealed the properties of classical endotoxin, which may be connected with non-typical structure of lipid A, a toxic component of LPS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Francisella tularensis LPS
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon FB11
Concentración 6.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Alias de gen F. tularensis LPS; Francisella tularensis Lipopolysaccharide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified F.tularensis strain 15 LPS.
Método de purificación Protein G
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento 4° C, do not freeze
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.